Ytterbium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00614.FF
00614.FI
00614.FFEA
1460
PLN
00614.FF
00614.FI
Ytterbium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: ≈2.8g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
MDL No.: MFCD00011286
Formuła:
Yb MW: 173.04 g/mol Temp. Wrzenia: 1427 Temp. topnienia: 824 Gęstość: 6.977 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011286 Numer CAS: 7440-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-173-2 Klasyfikacja Merck : 12,10239 |