Ytterbium 99,9 REO basis, ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00407.06
00407.14
00407.06EA
907
PLN
00407.06
00407.14
Ytterbium 99,9 REO basis, ingot
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011286
Formuła:
Yb MW: 173.04 g/mol Temp. Wrzenia: 1427 Temp. topnienia: 824 Gęstość: 6.977 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011286 Numer CAS: 7440-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-173-2 Klasyfikacja Merck : 12,10239 |