Tul ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
10375.FF
10375.FI
10375.FFEA
2690
PLN
10375.FF
10375.FI
Tul ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Tul
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-30-4
Physical Form: ≈1.75g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011281
Formuła:
Tm Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011281 Numer CAS: 7440-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-140-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II |