Terb ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44049.DH
44049.HF
44049.DHEA
11670
PLN
44049.DH
44049.HF
Terb ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terb
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate
MDL No.: MFCD00011256
Formuła:
Tb MW: 158.93 g/mol Temp. Wrzenia: 3041 Temp. topnienia: 1356 Gęstość: 8.27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011256 Numer CAS: 7440-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-137-6 Klasyfikacja Merck : 12,09300 |