Terb ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39695.FF
39695.FI
39695.FFEA
4220
PLN
39695.FF
39695.FI
Terb ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Terb
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: ≈3.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
MDL No.: MFCD00011256
Formuła:
Tb MW: 158.93 g/mol Temp. Wrzenia: 3041 Temp. topnienia: 1356 Gęstość: 8.27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011256 Numer CAS: 7440-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-137-6 Klasyfikacja Merck : 12,09300 |