Terb ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
12258.03
12258.06
12258.14
12258.03EA
789
PLN
12258.03
12258.06
12258.14
Terb ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Terb
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011256
Formuła:
Tb Temp. Wrzenia: 3041 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1356 °C Gęstość: 8,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011256 Numer CAS: 7440-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-137-6 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 12,09300 |