Terb ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00320.04
00320.09
00320.04EA
924
PLN
00320.04
00320.09
Terb ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Terb
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011256
Formuła:
Tb MW: 158.93 g/mol Temp. Wrzenia: 3041 Temp. topnienia: 1356 Gęstość: 8.27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011256 Numer CAS: 7440-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-137-6 Klasyfikacja Merck : 12,09300 |