Drukuj
samar, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
261203-10G 261203-1G 261203-50G
SIAL261203-10GEA 0 PLN
SIAL261203-10G SIAL261203-1G SIAL261203-50G
samar, Sigma-Aldrich®
samar
Formuła: Sm
Temp. Wrzenia: 1900 °C (1013 hPa)
Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011233
Numer CAS: 7440-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7
Klasyfikacja Merck : 12,08498