samar ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40298.DH
40298.DJ
40298.DM
40298.DHEA
3040
PLN
40298.DH
40298.DJ
40298.DM
samar ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
samar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.96g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formuła:
Sm MW: 150.36 g/mol Temp. Wrzenia: 1900 Temp. topnienia: 1076.85 Gęstość: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011233 Numer CAS: 7440-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7 Klasyfikacja Merck : 12,08498 |