samar ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40297.DH
40297.DJ
40297.DM
40297.HF
40297.DHEA
1530
PLN
40297.DH
40297.DJ
40297.DM
40297.HF
samar ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
samar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formuła:
Sm MW: 150.36 g/mol Temp. Wrzenia: 1900 Temp. topnienia: 1076.85 Gęstość: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011233 Numer CAS: 7440-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7 Klasyfikacja Merck : 12,08498 |