samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder -40 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
12895.03
12895.09
12895.18
12895.03EA
488
PLN
12895.03
12895.09
12895.18
samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), powder -40 mesh
samar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011233
Formuła:
Sm MW: 150.36 g/mol Temp. Wrzenia: 1900 Temp. topnienia: 1076.85 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011233 Numer CAS: 7440-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 II Klasyfikacja Merck : 12,08498 |