samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, sublimed dendritic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
12423.09
12423.18
12423.30
12423.09EA
681
PLN
12423.09
12423.18
12423.30
samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, sublimed dendritic
samar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Grey/silvery
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011233
Formuła:
Sm Temp. Wrzenia: 1900 °C (1013 hPa) Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011233 Numer CAS: 7440-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08498 |