samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12420.FF
12420.FI
12420.FFEA
2560
PLN
12420.FF
12420.FI
samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
samar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Formuła:
Sm MW: 150.36 g/mol Temp. Wrzenia: 1900 Temp. topnienia: 1076.85 Gęstość: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011233 Numer CAS: 7440-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7 Klasyfikacja Merck : 12,08498 |