Drukuj
samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00296.FF 00296.FI
00296.FFEA 1440 PLN
00296.FF 00296.FI
samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
samar
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formuła: Sm
MW: 150.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 1900
Temp. topnienia: 1076.85
Gęstość: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011233
Numer CAS: 7440-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7
Klasyfikacja Merck : 12,08498