samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00295.14
00295.22
00295.14EA
1170
PLN
00295.14
00295.22
samar ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
samar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Formuła:
Sm MW: 150.36 g/mol Temp. Wrzenia: 1900 Temp. topnienia: 1076.85 Gęstość: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011233 Numer CAS: 7440-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7 Klasyfikacja Merck : 12,08498 |