Drukuj
samar 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
294780100 294780500
ACRO294780100EA 948 PLN
ACRO294780100 ACRO294780500
samar 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
samar
Formuła: Sm
Temp. Wrzenia: 1778 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1072 °C
Gęstość: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011233
Numer CAS: 7440-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-128-7
Jednostka: 3132
ADR: 4.3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %