Neodym ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.3 mm (0.012 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10247.FF
10247.FI
10247.FFEA
2030
PLN
10247.FF
10247.FI
Neodym ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.3 mm (0.012 in)
Neodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: ≈1.3g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011130
Formuła:
Nd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011130 Numer CAS: 7440-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-109-3 |