Neodym ≥99.1% (metals basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00214.14
00214.22
00214.14EA
1080
PLN
00214.14
00214.22
Neodym ≥99.1% (metals basis), ingot
Neodymium
Purity: 99.1%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey/silver
MDL No.: MFCD00011130
Formuła:
Nd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011130 Numer CAS: 7440-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-109-3 |