Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
12410.03
12410.06
12410.03EA
1610
PLN
12410.03
12410.06
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Lutetium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-94-3
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011098
Formuła:
Lu Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1651…1675 °C Gęstość: 9,849 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011098 Numer CAS: 7439-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-103-0 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 12,05642 |