Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10228.FF
10228.FI
10228.FFEA
3520
PLN
10228.FF
10228.FI
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lutetium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-94-3
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011098
Formuła:
Lu Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1651…1675 °C Gęstość: 9,849 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011098 Numer CAS: 7439-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-103-0 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,05642 |