Lutetium 99,9 REO basis, pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00628.03
00628.06
00628.03EA
2030
PLN
00628.03
00628.06
Lutetium 99,9 REO basis, pieces
Lutetium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-94-3
Physical Form: Packaged in air-stable glass bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011098
Formuła:
Lu MW: 174.97 g/mol Temp. Wrzenia: 3000 Temp. topnienia: 1651…1675 °C Gęstość: 9.849 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011098 Numer CAS: 7439-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-103-0 Klasyfikacja Merck : 12,05642 |