Holmium ≥99.9% (metals basis), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44050.DJ
44050.HF
44050.DJEA
8710
PLN
44050.DJ
44050.HF
Holmium ≥99.9% (metals basis), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.28g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formuła:
Ho Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011049 Numer CAS: 7440-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-169-0 |