Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42687.FF
42687.FI
42687.FFEA
2480
PLN
42687.FF
42687.FI
Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Gray to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011049
Formuła:
Ho Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011049 Numer CAS: 7440-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-169-0 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II |