Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
41515.04
41515.09
41515.04EA
599
PLN
41515.04
41515.09
Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Dark gray to silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011049
Formuła:
Ho Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011049 Numer CAS: 7440-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-169-0 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II |