Drukuj
Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00144.FF 00144.FI
00144.FFEA 2530 PLN
00144.FF 00144.FI
Holmium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈0.70g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011049
Formuła: Ho
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011049
Numer CAS: 7440-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-169-0