Holmium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00142.06
00142.14
00142.06EA
1490
PLN
00142.06
00142.14
Holmium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pieces
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011049
Formuła:
Ho Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011049 Numer CAS: 7440-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-169-0 |