Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
43307.FF
43307.FI
43307.FFEA
1080
PLN
43307.FF
43307.FI
Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Gadolin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formuła:
Gd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011022 Numer CAS: 7440-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-162-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II |