Drukuj
Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
12397.FF 12397.FI
12397.FFEA 1230 PLN
12397.FF 12397.FI
Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Gadolin
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formuła: Gd
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011022
Numer CAS: 7440-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-162-2
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,II