Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
12396.FF
12396.FI
12396.FFEA
1040
PLN
12396.FF
12396.FI
Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Gadolin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈0.49g/25x25mm, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formuła:
Gd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011022 Numer CAS: 7440-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-162-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II |