Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
12395.FF
12395.FI
12395.FFEA
1320
PLN
12395.FF
12395.FI
Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Gadolin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm, Packaged under argon
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011022
Formuła:
Gd MW: 157.25 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011022 Numer CAS: 7440-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-162-2 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 II |