Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
00595.FF
00595.FI
00595.FFEA
1470
PLN
00595.FF
00595.FI
Gadolin ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Gadolin
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-54-2
Physical Form: ≈3.1g/25x25mm, Packaged under argon
MDL No.: MFCD00011022
Formuła:
Gd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011022 Numer CAS: 7440-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-162-2 |