Europ ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10175.FF
10175.FI
10175.FFEA
2760
PLN
10175.FF
10175.FI
Europ ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Europ
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-53-1
Physical Form: ≈0.82g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00010992
Formuła:
Eu Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010992 Numer CAS: 7440-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-161-7 Jednostka: 3208 ADR: 4.3,II |