Drukuj
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12386.FF 12386.FI
12386.FFEA 1140 PLN
12386.FF 12386.FI
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: ≈1.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010987
Formuła: Er
MW: 167.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010987
Numer CAS: 7440-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-160-1