Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00593.FF
00593.FI
00593.FFEA
2400
PLN
00593.FF
00593.FI
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: ≈3.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010987
Formuła:
Er Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010987 Numer CAS: 7440-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-160-1 |