Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
00111.09
00111.18
00111.09EA
1260
PLN
00111.09
00111.18
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: Packaged under argon in glass bottle
Appearance: Silvery grey
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010987
Formuła:
Er MW: 167.26 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010987 Numer CAS: 7440-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-160-1 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 II |