Dysproz ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
12257.06
12257.14
12257.22
12257.06EA
916
PLN
12257.06
12257.14
12257.22
Dysproz ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, distilled dendritic
Dysproz
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formuła:
Dy Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010982 Numer CAS: 7429-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-073-9 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III |