Dysproz ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
00592.FF
00592.FI
00592.FFEA
1290
PLN
00592.FF
00592.FI
Dysproz ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), folia, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dysproz
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formuła:
Dy Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010982 Numer CAS: 7429-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-073-9 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III |