Dysproz 99,9 REO basis, pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Argon_filled
00106.09
00106.18
00106.09EA
1150
PLN
00106.09
00106.18
Dysproz 99,9 REO basis, pieces
Dysproz
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formuła:
Dy MW: 162.5 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010982 Numer CAS: 7429-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-073-9 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 III |