Dysproz ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00102.14
00102.22
00102.14EA
1040
PLN
00102.14
00102.22
Dysproz ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dysproz
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010982
Formuła:
Dy Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010982 Numer CAS: 7429-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-073-9 |