Drukuj
Cer, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
261041-100G 261041-25G
SIAL261041-100GEA 3370 PLN
SIAL261041-100G SIAL261041-25G
Cer, Sigma-Aldrich®
Cer
Formuła: Ce
Temp. Wrzenia: 3468 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 795 °C
Gęstość: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010924
Numer CAS: 7440-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-154-9
Jednostka: 1333
ADR: 4.1,II