Cer ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44037.DJ
44037.DM
44037.HF
44037.DJEA
3150
PLN
44037.DJ
44037.DM
44037.HF
Cer ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cer
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-45-1
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.21g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formuła:
Ce Temp. Wrzenia: 3468 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 795 °C Gęstość: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010924 Numer CAS: 7440-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-154-9 Jednostka: 1333 ADR: 4.1,II |