Cer ≥99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43977.30
43977.A1
43977.30EA
1650
PLN
43977.30
43977.A1
Cer ≥99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cer
Purity: 99%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formuła:
Ce Temp. Wrzenia: 3468 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 795 °C Gęstość: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010924 Numer CAS: 7440-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-154-9 Jednostka: 1333 ADR: 4.1,II |