Cer ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00065.18
00065.30
00065.18EA
1420
PLN
00065.18
00065.30
Cer ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cer
Purity: 99.8% min
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formuła:
Ce Temp. Wrzenia: 3468 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 795 °C Gęstość: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010924 Numer CAS: 7440-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-154-9 Jednostka: 1333 ADR: 4.1,II |