Drukuj
Selen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
204307-100G 204307-20G 204307-5G
SIAL204307-100GEA 1400 PLN
SIAL204307-100G SIAL204307-20G SIAL204307-5G
Selen, Sigma-Aldrich®
Selenium
Formuła: Se
Temp. Wrzenia: ∼685 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134090
Numer CAS: 7782-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08572