Selen ≥99.999% (metals basis), amorphous shot, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10603.18
10603.30
10603.A1
10603.18EA
819
PLN
10603.18
10603.30
10603.A1
Selen ≥99.999% (metals basis), amorphous shot, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Selenium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-49-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134090
Formuła:
Se Temp. Wrzenia: ∼685 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 217 °C Gęstość: 4,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134090 Numer CAS: 7782-49-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08572 |