Drukuj
siarka, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
414980-250G 414980-50G
SIAL414980-250GEA 1350 PLN
SIAL414980-250G SIAL414980-50G
siarka, Sigma-Aldrich®
siarka
Formuła: S
MW: 32.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445
Temp. topnienia: 113…119 °C
Gęstość: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,09059