Drukuj
siarka, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
213292-10G 213292-250G 213292-50G
SIAL213292-10GEA 325 PLN
SIAL213292-10G SIAL213292-250G SIAL213292-50G
siarka, Sigma-Aldrich®
siarka
Formuła: S
Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113…119 °C
Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09059