Drukuj
siarka ≥99%, flower
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A17260.22 A17260.0E A17260.36
A17260.22EA 187 PLN
A17260.22 A17260.0E A17260.36
siarka ≥99%, flower
siarka
Formuła: S
MW: 32.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445
Temp. topnienia: 113…119 °C
Gęstość: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,09059