Drukuj
siarka ≥99.5%, powder -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43766.A3 43766.36
43766.A3EA 1530 PLN
43766.A3 43766.36
siarka ≥99.5%, powder -325 mesh
siarka
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Appearance: Yellow Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formuła: S
MW: 32.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445
Temp. topnienia: 113…119 °C
Gęstość: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,09059