siarka ≥99.5%, proszek, wytracony
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10785.36
10785.A3
10785.36EA
451
PLN
10785.36
10785.A3
siarka ≥99.5%, proszek, wytracony
siarka
Purity: 99.5%
CAS No.: 7704-34-9
Odour: Weak
UN No.: 1350
MDL No.: MFCD00085316
Formuła:
S Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 113…119 °C Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085316 Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6 Jednostka: 1350 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 13,09059 |